重要文件
ENAH95E72F14
Enamine
4-chloro-5-hydroxypyridine-3-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
173.56
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-chloro-5-hydroxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4ClNO3/c7-5-3(6(10)11)1-8-2-4(5)9/h1-2,9H,(H,10,11)
InChI 密鑰
KUVDFTLISJWVRF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114837
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114837
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)