重要文件
ENAH95E72DCD
Enamine
4-bromo-6-fluoro-2-methyl-2H-indazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
229.05
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-bromo-6-fluoro-2-methyl-2H-indazole
Inchi Code
1S/C8H6BrFN2/c1-12-4-6-7(9)2-5(10)3-8(6)11-12/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
HCVQZTGIWWBSRK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19584843
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19584843
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)