重要文件
ENAH95E72B7C
Enamine
4-(2-amino-1,1-difluoroethyl)benzoic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
237.63
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-(2-amino-1,1-difluoroethyl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2NO2.ClH/c10-9(11,5-12)7-3-1-6(2-4-7)8(13)14;/h1-4H,5,12H2,(H,13,14);1H
InChI 密鑰
LXHHUICJKDQUKW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27118150
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27118150
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)