重要文件
ENAH9453E2FD
Enamine
5-fluoro-2H,3H-furo[2,3-b]pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
139.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-fluoro-2,3-dihydrofuro[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6FNO/c8-6-3-5-1-2-10-7(5)9-4-6/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
OMJWYWHQUXAICD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7234261
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7234261
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)