重要文件
ENAH9453DE39
Enamine
2-cyclopentylmorpholine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
191.7
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-cyclopentylmorpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-2-4-8(3-1)9-7-10-5-6-11-9;/h8-10H,1-7H2;1H
InChI 密鑰
GAEADIDKXLNKPC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20880061
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20880061
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)