重要文件
ENAH9453D717
Enamine
8-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
183.25
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
8-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c12-9(13)8-7-10(5-6-11-8)3-1-2-4-10/h8,11H,1-7H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
IZNGGFJHSRDFDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26893166
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26893166
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)