文件
ENAH942F3082
Enamine
3-methoxy-2-(methoxymethyl)propane-1-sulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
216.69
MDL號碼:
Iupac Name
3-methoxy-2-(methoxymethyl)propane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H13ClO4S/c1-10-3-6(4-11-2)5-12(7,8)9/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
CNESYTMHJZLOOD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245322
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245322