重要文件
ENAH942F2F0E
Enamine
4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-8-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
164.21
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-8-ylamine
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-11-5-6-12-9-7(10)3-2-4-8(9)11/h2-4H,5-6,10H2,1H3
InChI 密鑰
QNXQBHHHKHBBKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4300982
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4300982
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)