重要文件
ENAH942F2EE6
Enamine
1-{5-oxaspiro[2.5]octan-6-yl}methanamine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
177.67
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(5-oxaspiro[2.5]octan-6-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-5-7-1-2-8(3-4-8)6-10-7;/h7H,1-6,9H2;1H
InChI 密鑰
VOKIWVWJAFNXPC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26974864
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26974864
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)