重要文件
ENAH942F293C
Enamine
2-fluoro-5-iodo-4-methoxybenzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
280.04
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-fluoro-5-iodo-4-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6FIO2/c1-12-8-3-6(9)5(4-11)2-7(8)10/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
WVMFALARVZUXGO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22945330
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22945330
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)