文件
ENAH942F28FE
Enamine
ethyl (3S)-3-hydroxy-4-iodobutanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
258.06
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl (3S)-3-hydroxy-4-iodobutanoate
Inchi Code
1S/C6H11IO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI 密鑰
SMWBHOKQXGBYJN-YFKPBYRVSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7409753
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7409753