重要文件
ENAH93E75ADF
Enamine
2-isocyanato-1-methoxybutane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
129.16
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-isocyanato-1-methoxybutane
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c1-3-6(4-9-2)7-5-8/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
AVJUKCDKRZHZDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6950920
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6950920
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)