重要文件
ENAH93E75AD5
Enamine
5-chloro-8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
197.66
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-chloro-8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H12ClNO/c1-13-10-3-2-9(11)7-4-5-12-6-8(7)10/h2-3,12H,4-6H2,1H3
InChI 密鑰
YHEUQHSHFCNBKY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24807121
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24807121
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)