重要文件
ENAH93E7587C
Enamine
3-chloro-2,4-difluoro-5-methylpyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.55
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-chloro-2,4-difluoro-5-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H4ClF2N/c1-3-2-10-6(9)4(7)5(3)8/h2H,1H3
InChI 密鑰
LDQCWZYLJKRUHM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667199
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667199
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)