重要文件
ENAH93E7581B
Enamine
N-{[4-(aminomethyl)-2-fluorophenyl]methyl}-2-(naphthalen-1-yl)acetamide hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
358.84
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-(4-(aminomethyl)-2-fluorobenzyl)-2-(naphthalen-1-yl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C20H19FN2O.ClH/c21-19-10-14(12-22)8-9-17(19)13-23-20(24)11-16-6-3-5-15-4-1-2-7-18(15)16;/h1-10H,11-13,22H2,(H,23,24);1H
InChI 密鑰
IAWGEYPRUDJWSI-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26675702
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26675702
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)