重要文件
ENAH93E7552A
Enamine
1-benzyl-3-(furan-2-yl)-4-methyl-1H-pyrazol-5-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
253.3
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-benzyl-3-(2-furyl)-4-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C15H15N3O/c1-11-14(13-8-5-9-19-13)17-18(15(11)16)10-12-6-3-2-4-7-12/h2-9H,10,16H2,1H3
InChI 密鑰
QQRTWCRMFWHWPQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563509
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563509
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)