重要文件
ENAH93E74A1B
Enamine
methyl 5-bromo-2-cyclopropylpyridine-4-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
256.1
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-cyclopropylisonicotinate
Inchi Code
1S/C10H10BrNO2/c1-14-10(13)7-4-9(6-2-3-6)12-5-8(7)11/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
JJZSVHBWGYNQRV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490339
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490339
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)