重要文件
ENAH93E749EA
Enamine
2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
267.03
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O3/c9-6-2-1-4(14-8(10)11)3-5(6)7(12)13/h1-3,8H,(H,12,13)
InChI 密鑰
DOFWCBUILGUUQF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5134878
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5134878
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)