重要文件
ENAH93E747F3
Enamine
3-bromo-2-chloro-N,N-dimethylpyridin-4-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
235.51
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-N,N-dimethylpyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C7H8BrClN2/c1-11(2)5-3-4-10-7(9)6(5)8/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
YUNFIHMSJDUGAW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621600
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621600
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)