重要文件
ENAH93E74622
Enamine
5-amino-3-hydroxypentanoic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
169.61
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-amino-3-hydroxypentanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO3.ClH/c6-2-1-4(7)3-5(8)9;/h4,7H,1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI 密鑰
PAGAVBSDHJVQNC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7651184
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7651184
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)