重要文件
ENAH93E74609
Enamine
6-methyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
112.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-methyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one
Inchi Code
1S/C6H8O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2,4-5H,3H2,1H3
InChI 密鑰
DYNKRGCMLGUEMN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7597993
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7597993
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)