重要文件
ENAH93E744E2
Enamine
5-bromo-2-hydroxy-3-iodobenzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
326.92
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
80-81
Iupac Name
5-bromo-2-hydroxy-3-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
InChI 密鑰
VYKYVFPHGKLLDF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6774757
Melting Point
80-81
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6774757
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)