重要文件
ENAH93E74213
Enamine
2-(prop-2-yn-1-yl)morpholine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
161.63
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(prop-2-yn-1-yl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO.ClH/c1-2-3-7-6-8-4-5-9-7;/h1,7-8H,3-6H2;1H
InChI 密鑰
NRBQILUUDYBLCL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621759
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621759
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)