重要文件
ENAH93E7416A
Enamine
methyl 2-(3-hydroxycyclohexyl)acetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
172.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 2-(3-hydroxycyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-12-9(11)6-7-3-2-4-8(10)5-7/h7-8,10H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
DERCSYDJGONUOX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316789
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316789
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)