重要文件
ENAH93E7400E
Enamine
3-(thiophen-3-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
191.68
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-(thiophen-3-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9NOS.ClH/c9-7(4-8-5-7)6-1-2-10-3-6;/h1-3,8-9H,4-5H2;1H
InChI 密鑰
JFLMLMNCHZEFHU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573024
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573024
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)