重要文件
ENAH93E73F30
Enamine
1-azabicyclo[2.2.1]heptan-4-ol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
149.62
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-azabicyclo[2.2.1]heptan-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c8-6-1-3-7(5-6)4-2-6;/h8H,1-5H2;1H
InChI 密鑰
LEMNKDPOOQYXPX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862333
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862333
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)