重要文件
ENAH908237A9
Enamine
7-methyl-6-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
175.7
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
7-methyl-6-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c1-8-3-6-9(7-10-8)4-2-5-9;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
InChI 密鑰
NPXWCRJVNMXFFA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542689
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542689
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)