重要文件
ENAH908237A8
Enamine
2-methylthiophene-3-sulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
196.68
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-methyl-3-thiophenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H5ClO2S2/c1-4-5(2-3-9-4)10(6,7)8/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
HWBABYVLUFFDDQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276114
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276114
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)