重要文件
ENAH9082350B
Enamine
5-cyclopropyl-1-methyl-1H-imidazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
122.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-cyclopropyl-1-methyl-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-9-5-8-4-7(9)6-2-3-6/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
GZIYDOPMIFAPNC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318995
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318995
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)