重要文件
ENAH908232D0
Enamine
4,8-dibromo-7-chloroquinoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
321.4
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4,8-dibromo-7-chloroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4Br2ClN/c10-6-3-4-13-9-5(6)1-2-7(12)8(9)11/h1-4H
InChI 密鑰
QPNLGHCSLJAYMS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3274381
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3274381
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)