重要文件
ENAH90822FBF
Enamine
6-oxo-octahydro-1H-2-benzopyran-4a-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
179.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-oxooctahydro-4aH-isochromene-4a-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c11-7-10-3-4-13-6-8(10)1-2-9(12)5-10/h8H,1-6H2
InChI 密鑰
LSUSLSZODYGGJN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494451
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494451
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)