重要文件
ENAH90822F4D
Enamine
4-benzoylpiperidine-1-carboxamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
232.28
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-benzoylpiperidine-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c14-13(17)15-8-6-11(7-9-15)12(16)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2,(H2,14,17)
InChI 密鑰
DHLJMSLCDKCVRA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536337
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536337
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)