重要文件
ENAH90822ED8
Enamine
methyl 4,4,4-trimethoxybutanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
192.21
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
88-89
Iupac Name
methyl 4,4,4-trimethoxybutanoate
Inchi Code
1S/C8H16O5/c1-10-7(9)5-6-8(11-2,12-3)13-4/h5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
OPRCDLSRPWDNOP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492471
Melting Point
88-89
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492471
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)