重要文件
ENAH90822BE9
Enamine
4-tert-butyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
169.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO3/c1-8(2,3)5-4-12-9-6(5)7(10)11/h4H,1-3H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
FFDTXTUPVZAUAU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542440
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542440
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)