重要文件
ENAH908229D1
Enamine
tert-butyl 3-amino-3-(methoxymethyl)azetidine-1-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
216.28
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-3-(methoxymethyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-9(2,3)15-8(13)12-5-10(11,6-12)7-14-4/h5-7,11H2,1-4H3
InChI 密鑰
JTNVMTOHQYJWKS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1670838
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1670838
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)