重要文件
ENAH90822244
Enamine
(2E)-3-(3,4-difluorophenyl)prop-2-enal
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
168.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(2E)-3-(3,4-difluorophenyl)-2-propenal
Inchi Code
1S/C9H6F2O/c10-8-4-3-7(2-1-5-12)6-9(8)11/h1-6H/b2-1+
InChI 密鑰
UXOVXJKIOBNVRA-OWOJBTEDSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270469
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270469
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)