重要文件
ENAH90821FEF
Enamine
5-(trimethylsilyl)pent-1-en-4-yn-3-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
154.28
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-(trimethylsilyl)-1-penten-4-yn-3-ol
Inchi Code
1S/C8H14OSi/c1-5-8(9)6-7-10(2,3)4/h5,8-9H,1H2,2-4H3
InChI 密鑰
FZXPLTZXRLCCRC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549156
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549156
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)