重要文件
ENAH90821F85
Enamine
lithium(1+) 3-(3-hydroxypropoxy)propanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
154.09
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
lithium 3-(3-hydroxypropoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C6H12O4.Li/c7-3-1-4-10-5-2-6(8)9;/h7H,1-5H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
HFZMXSYURIKBGY-UHFFFAOYSA-M
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7562783
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7562783