重要文件
ENAH65927BFF
Enamine
5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
139.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H6FN3/c1-4-5(3-8)6(7)10(2)9-4/h1-2H3
InChI 密鑰
JIORRBGQHZYOAW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3266548
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3266548
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)