文件
ENAH659279C3
Enamine
4-hydrazinyl-1,7-naphthyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
160.18
MDL號碼:
Iupac Name
4-hydrazino[1,7]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H8N4/c9-12-7-2-4-11-8-5-10-3-1-6(7)8/h1-5H,9H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
FPPXMAYTGSCHRI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455471