重要文件
ENAH6591F970
Enamine
4-amino-2-iodobenzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
244.03
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
146-148
Iupac Name
4-amino-2-iodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5IN2/c8-7-3-6(10)2-1-5(7)4-9/h1-3H,10H2
InChI 密鑰
LEKGTXAVSVFRRJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7472026
Melting Point
146-148
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7472026
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)