重要文件
ENAH6591F4B8
Enamine
{2-azabicyclo[2.2.2]octan-4-yl}methanamine dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
213.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(2-azabicyclo[2.2.2]octan-4-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2.2ClH/c9-5-8-3-1-7(2-4-8)10-6-8;;/h7,10H,1-6,9H2;2*1H
InChI 密鑰
OAAVTLKQPOALBI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441627
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441627
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)