重要文件
ENAH6591F494
Enamine
potassium 2-(pyridazin-3-yl)acetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
176.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
potassium 2-(pyridazin-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C6H6N2O2.K/c9-6(10)4-5-2-1-3-7-8-5;/h1-3H,4H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
ALHYZDCQLDWQGD-UHFFFAOYSA-M
儲存溫度
-70
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7456948
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7456948
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)