重要文件
ENAH65919C75
Enamine
tert-butyl 3-({[(6-chloropyridazin-3-yl)methyl](methyl)amino}methyl)pyrrolidine-1-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
340.85
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl 3-((((6-chloropyridazin-3-yl)methyl)(methyl)amino)methyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H25ClN4O2/c1-16(2,3)23-15(22)21-8-7-12(10-21)9-20(4)11-13-5-6-14(17)19-18-13/h5-6,12H,7-11H2,1-4H3
InChI 密鑰
STRJJPHSNJZMND-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447047
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447047
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)