文件
ENAH65919AA2
Enamine
2-chloro-N-ethyl-N-(propan-2-yl)acetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.65
MDL號碼:
Iupac Name
2-chloro-N-ethyl-N-isopropylacetamide
Inchi Code
1S/C7H14ClNO/c1-4-9(6(2)3)7(10)5-8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
DOAATEMCJMFKFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7054232
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7054232