重要文件
ENAH659198E8
Enamine
2-amino-4-(1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)butanoic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
281.74
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-amino-4-(1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15N3O2.ClH/c14-12(13(17)18)7-6-10-8-15-16(9-10)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,8-9,12H,6-7,14H2,(H,17,18);1H
InChI 密鑰
INTYKPUECOOJCT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460641
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460641
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)