重要文件
ENAH58168630
Enamine
potassium 2-[(1-methylpiperidin-4-yl)sulfanyl]acetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
227.37
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
potassium 2-((1-methylpiperidin-4-yl)thio)acetate
Inchi Code
1S/C8H15NO2S.K/c1-9-4-2-7(3-5-9)12-6-8(10)11;/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
FTLLADVIUPQCSH-UHFFFAOYSA-M
儲存溫度
4
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465453
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465453
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)