重要文件
ENAH5816854D
Enamine
6-bromo-2,2-dimethylspiro[3.3]heptane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
203.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-bromo-2,2-dimethylspiro[3.3]heptane
Inchi Code
1S/C9H15Br/c1-8(2)5-9(6-8)3-7(10)4-9/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZTEDHSOBBKIGPV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461306
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461306
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)