重要文件
ENAH5802F1B9
Enamine
[3-(1H-pyrazol-3-yl)phenyl]methanamine dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
246.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(3-(1H-pyrazol-3-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.2ClH/c11-7-8-2-1-3-9(6-8)10-4-5-12-13-10;;/h1-6H,7,11H2,(H,12,13);2*1H
InChI 密鑰
QDCVDUTYSXOGNW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355332
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355332
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)