重要文件
ENAH5802F0CC
Enamine
3,3-difluoro-2-methylbutan-1-amine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
159.61
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3,3-difluoro-2-methylbutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11F2N.ClH/c1-4(3-8)5(2,6)7;/h4H,3,8H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
NLOVLJBWJDFQGV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437729
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437729
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)